Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™ da 5 ml
Stampati con precisione da polipropilene ad alta purezza, senza DiHEMDA e oleamide. I puntali per pipette BrandTech™ BRAND™ da 0.5 a 5 ml consentono il pipettaggio da strumenti di misura a volumi ristretti. Le superfici pulite e idrofobiche riducono la ritenzione del campione e aumentano la precisione e la riproducibilità.
49.10€ - 202.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | Da 0.5 a 5 ml |
---|---|
Sterilità | Non sterile |
Colore | Incolore |
Autoclavabile | Autoclavable |
Lunghezza (sistema metrico) | 16 cm |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10135350
|
BRAND™
702605 |
TipBox |
49.10€
pezzi 28 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10530072
|
BRAND™
702595 |
Bulk |
51.10€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10694721
|
BRAND™
702600 |
Bulk |
202.00€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Realizzati solo con polipropilene ad alta purezza, privo di oleamide e diHEMDA.
- La forma sottile consente il pipettaggio anche di volumi ristretti misurando strumenti quali fiasche volumetriche con NS 12/21.
- Idonei per micropipette Transferpette™ e Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE™.
- Le superfici pulite e idrofobiche riducono la ritenzione del campione e aumentano la precisione e la riproducibilità.
- Autoclavabili a 121°C (2 bar).
Specifica
Da 0.5 a 5 ml | |
Incolore | |
16 cm | |
5 ml |
Non sterile | |
Autoclavable | |
DiHEMDA- and oleamide-free | |
Polipropilene |