Learn More
BRAND™ 96 Well PCR Plates
Manufactured from high-quality virgin plastics for excellent, reproducible results in most PCR applications
210.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | RNase, DNase-free |
---|---|
Formato | Standard |
Matrice | 8 x 12 |
Autoclavabile | Autoclavable |
Colore | Clear |
Codice del prodotto | Marca | Skirt Style | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Skirt Style | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10702773
|
BRAND™
781400 |
Half |
210.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10279880
|
BRAND™
781350 |
Non-skirt |
210.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Manufactured without lubricants or chemical additives that can contaminate reagents and samples
- Autoclavable and RNase-, DNase-, and DNA-free
- Thin, uniform walls ensure consistent, precise thermal transfer and excellent results
- Compatible with most major brands of thermal cyclers
- 96 wells
Specifica
RNase, DNase-free | |
8 x 12 | |
Clear | |
96 |
Standard | |
Autoclavable | |
Polypropylene | |
PCR |