Learn More
BRAND™ Puntali con filtro BRAND™ BIO-CERT™, da 5 a 100 ul
In PP, privo di DiHEMDA e oleamide. I puntali con filtro BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT,™ da 5 a 100 μl consentono il recupero del campione con filtri umidi. Le punte sterili sono prive di contaminanti biologici. Pareti sottili per elevata traslucidità, espulsione facile e scarto ridotto. Graduazioni marcate a 50 e 100 μl per una stima rapida del volume. Disponibili nel tipo di ritenzione standard o ultra-ridotta.
103.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | Da 5 a 100 μl |
---|---|
Filtrato | Filtered |
Sterilità | Sterile |
Colore | Incolore |
Autoclavabile | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Formato | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Formato | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15114997
|
BRAND™
732830 |
Rack | Ritenzione estremamente bassa |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- I filtri in PE non sigillanti consentono un facile recupero del campione con filtri bagnati
- Il polipropilene a elevata purezza è privo di oleamidi e diHEMDA
- I puntali sterili sono certificati da autorità indipendenti come privi di DNA, RNasi, ATP ed endotossine
- Pareti sottili per un'elevata traslucidità, iniezione facile e scarti ridotti
- Scala graduata a 50 e 100 μl per una rapida valutazione del volume
- Disponibili nei tipi di ritenzione standard o extra ridotta
- Disponibili in formato rack pratico ed ecologico, i puntali rack sono incolori e vengono posizionati in vassoi per puntali di colore verde
Puntali a ritenzione ultra bassa
- Prodotti tramite uno speciale processo fisico-chimico brevettato
- Superficie omogenea e priva di difetti per una bassa tensione superficiale e una bassa ritenzione del campione
- Riducono la perdita del campione e offrono una riproducibilità sostanzialmente maggiore quando si lavora con terreni critici
- Per campioni biologici che contengono proteine, acidi nucleici, detergenti o altri liquidi difficili che possono comportare una perdita del campione
- Elevata resistenza chimica
- I puntali possono essere autoclavati a 121°C (2 bar) senza danneggiare le proprietà di bassa ritenzione o di filtraggio
Specifica
Da 5 a 100 μl | |
Sterile | |
Sì | |
5.3 cm | |
Yellow | |
Polipropilene |
Filtered | |
Incolore | |
2.08 pollici | |
DNase, RNase, ATP, and Endotoxin Free | |
Bio-Cert | |
50, 100 μl |