Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™ BIO-CERT™, da 2 a 200 ul
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10578921 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Formato:
In rack
Ricarica
Dimensione della confezione:
pezzi 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Formato unitSize
10578921 Ricarica pezzi 960
15164917 In rack pezzi 960
15104927 In rack pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10578921 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 732128
Wastewater Testing Savings
Usa il codice promozionale 28023
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene ad alta purezza, privo di diHEMDA e oleamide. I puntali per pipette BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™, da 2 a 200 μl, sono sterili e privi di contaminanti biologici. Pareti sottili per elevata traslucidità, facile espulsione e scarto ridotto. Le graduazioni a 20 e 100μL consentono una valutazione rapida del volume.
  • Engineered to fit the Transferpette™ line of micropipettes
  • Compatibility tested with other micropipettors from various manufacturers
  • Manufactured and packaged under certified cleanroom conditions according to ISO 14644-1, Class 7 and 8
  • Made from high-quality, pure raw materials, free of DiHEMDA and oleamide
  • No use of mold release agents such as stearates and erucamide in the production process
  • Palletized BIO-CERT™ quality tips are guaranteed to be free from DNA, DNase, RNase, ATP, and endotoxins
  • Thin-walled for high translucency, easy ejection, and low waste
  • Graduations at 20 and 100 μL for quick volume checks
  • Available in convenient, ecological rack-and-stack formats
  • Racked tips are colorless and placed into yellow-colored tip trays
  • TipBoxes are made of 100% PP and are fully recyclable
  • The TipRack refilling system reduces waste by more than 20% compared to the TipBox
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione BIO-CERT™ Liquid Handling Quality
Volume (sistema metrico) Da 2 a 200 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Incolore
Colore rack Yellow
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 1.97 in.
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Dichiarazioni di pulizia Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
Da utilizzare con (applicazione) Reverse pipetting, plate washing, working with multichannel pipettes
Metodo di sterilizzazione Beta Radiation
Formato Ricarica
Stile punta Puntale
Imballaggio TipRack
Product Type Pipette Tips
Monouso Limited-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato Yes
Product Line Bio-Cert
Materiale Polipropilene
Graduazioni 20, 100 μl