Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™ BIO-CERT™, da 5 a 300 ul
Codice prodotto. 15174917 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Stile punta:
Low Retention
Puntale
Standard
Formato:
In rack
Ricarica
Dimensione della confezione:
pezzi 960
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Stile punta Formato Dimensione della confezione
15174917 Standard In rack pezzi 960
15154907 Puntale Ricarica pezzi 960
15154937 Low Retention In rack pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15174917 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 732230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    83.55€ / pezzi 960
    Risparmia 27.45€
    24% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
In PP vergine, ad alta purezza, privo di DiHEMDA e oleamide. I puntali per pipette BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™, da 5 a 300 μl, sono sterili e privi di contaminanti biologici, DNA, RNasi, ATP e endotossine. Pareti sottili per elevata traslucidità, espulsione facile e scarto ridotto. Le graduazioni marcate a 50, 100 e 300μL consentono una stima rapida del volume. Disponibili nel tipo di ritenzione standard o ultra-ridotta.
Used for virtually all pipets with yellow color code.
  • High purity polypropylene is oleamide- and diHEMDA-free
  • Independently certified sterile and free of biological contaminants
  • For reverse pipetting, plate washing and working with multichannel pipets
  • Thin-walled for high translucency, easy ejection, and low waste
  • Graduations marked at 50, 100 and 300 μL provide quick volume assessm
  • Available in either standard or ultra low retention types
  • Available in convenient rack-and-stack formats
  • Racked tips are colorless and placed into green-colored tip tray
Ultra low retention tips
  • Produced through special, patented physicochemical process
  • Homogeneous, defect-free surface for low surface tension and low sample retention
  • Reduce sample loss and provide substantially higher reproducibility when working with critical media
  • For biological samples that contain proteins, nucleic acids, detergents or other difficult liquids that can lead to sample loss
  • High chemical resistance.
  • Tips can be autoclaved at 121°C (2 bar) without damaging low retention properties.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione BIO-CERT™ Liquid Handling Quality
Volume (sistema metrico) 5 to 300 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Sterile
Colore Colorless
Colore rack Green
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 2.08 in.
Lunghezza (sistema metrico) 5.3 cm
Certificazione/Conformità Certified Life Science Quality, BIO-CERT Liquid Handeling Quality, Sterilized with beta radiation according to ISO 11137 and the AAMI Guidelines, Autoclavable at 121°C (2bar), according to DIN EN 285
Dichiarazioni di pulizia Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
Da utilizzare con (applicazione) For reverse pipetting, plate washing and working with multichannel pipettes, high translucency, easy ejection and low waste
Metodo di sterilizzazione Beta Radiation
Formato In rack
Stile punta Standard
Imballaggio TipBox
Quantità 960 Pieces (10 Refills, 96 Each)
Product Type Pipette Tips
Monouso Limited-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato Yes
Product Line Bio-Cert
Materiale Polipropilene
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready
Graduazioni 50, 100, 300μL