Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™ BIO-CERT™, da 50 a 1000 ul
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15164907 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Stile punta:
Low Retention
Puntale
Standard
Imballaggio:
TipBox
TipRefill, 10 Racks x 96 Tips
TipStack, 2 x 10 Racks x 96 Tips
Dimensione della confezione:
pezzi 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Stile punta Imballaggio unitSize
15164907 Standard TipRefill, 10 Racks x 96 Tips pezzi 960
15184917 Puntale TipBox pezzi 960
15174937 Low Retention TipBox pezzi 960
15154927 Standard TipStack, 2 x 10 Racks x 96 Tips pezzi 960
15104947 Low Retention TipStack, 2 x 10 Racks x 96 Tips pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15164907 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 732132
Wastewater Testing Savings
Usa il codice promozionale 28023
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene ad alta purezza, privo di diHEMDA e oleamide. BrandTech™ BRAND™ BIO-CERT™ sono sterili e privi di contaminanti biologici. Pareti sottili per elevata traslucidità, espulsione facile e scarto ridotto. Graduazioni marcate a 250, 500 e 1000 μl per una valutazione rapida del volume. Disponibili nel tipo di ritenzione standard o ultra-ridotta.
  • High-purity polypropylene is oleamide- and diHEMDA-free
  • Independently certified sterile and free of biological contaminants
  • Thin-walled for high translucency, easy ejection and low waste
  • Graduations at 250, 500 and 1000 μL for quick volume check
  • Available in either standard or ultra low retention types
  • Available either in bulk packages or in convenient, ecological rack-and-stack formats
  • Bulk tips are blue colored and racked tips are colorless and placed into blue-colored tip tray
Ultra low retention tips
  • Produced through special, patented physicochemical process
  • Homogeneous, defect-free surface for low surface tension and low sample retention
  • Reduce sample loss and provide substantially higher reproducibility when working with critical media
  • For biological samples that contain proteins, nucleic acids, detergents and other difficult liquids that can increase sample loss
  • High chemical resistance
  • Tips can be autoclaved at 121°C (2 bar) without damaging low retention properties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volume (sistema metrico) 50 to 1000 μL
Sterilità Sterile
Colore Colorless
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 2.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 7cm
Dichiarazioni di pulizia Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
Formato Ricarica
Stile punta Standard
Imballaggio TipRefill, 10 Racks x 96 Tips
Graduato Yes
Product Line Bio-Cert
Materiale Polipropilene
Graduazioni 250, 500, 1000μL