Learn More
BRAND™ PCR Cap Tool
Codice prodotto. 15433105 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
N. per confezione:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. per confezione Dimensione della confezione
15433105 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15433105 Supplier BRAND™ Supplier No. 781419
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.75€
    41.34€ / pezzi 1
    Risparmia 8.41€
    16% Sconto
In stock
For use with attaching and detaching caps on a PCR Plate.
  • Polyamide construction
  • Attaches and removes caps on PCR plates
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Compatibilità All Plates Sealed with Strip Caps
Da utilizzare con (applicazione) Attaching and removing caps on a PCR plate
Da utilizzare con (apparecchiatura) PCR plate caps
Materiale Polyamide
N. per confezione 1 Ea.
Product Type PCR Cap Tool
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.