Learn More
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ 1536-Well, Flat-Bottom Microplate
Color:Black; Sterility:Sterile; Lid:With Lid
Marca:  BRAND™ 782002
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.22000kg
Codice prodotto. 10002743
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Descrizione
Descrizione
  • Hydrophilic surface with freely-accessible carboxyl and hydroxyl groups
  • Easily binds serum components to for indirect adhesion of cells
  • Sterilized by β-radiation to ISO 11137 and AAMI guidelines for a SAL of 10-6
  • Meet the requirements of Ph. Eur. and the USP 29
  • DNA-, DNase-, RNase-free; noncytotoxic
  • Endotoxins are <0.01 EU/mL
  • For standard cell culture applications
  • Individually wrapped with lid
Specifica
Specifica
ANSI, SLAS
With Lid
Carboxyl and Hydroxyl Groups
Polystyrene
Sterile
Flat Bottom (F-well)
Standard
32 x 48
Black
1536
10 μL
Cultivation of adherent cell lines