Learn More
BRAND™ Non-Skirted Standard Profile PCR Plates
Manufactured from high-quality virgin plastics without lubricants or chemical additives that can contaminate reagents and samples. Provide excellent, reproducible results in most PCR applications.
209.00€ - 225.00€
Specifica
Formato Standard
Matrice 8 x 12
Autoclavabile Autoclavable
No. of Wells 96
Senza Dnasi Yes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
15673997
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
781368
Clear
209.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 27-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15311581
Vedere i documenti Dettagli della promozione
BRAND™
781369
White
225.00€
pezzi 50
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Autoclavable
  • Free of DNA, DNase, RNase, and other PCR inhibitors.
  • Thin, uniform walls ensure consistent, precise thermal transfer and excellent results.
  • Standard and low profile plates from BRAND are compatible with most major brands of thermal cyclers, including Applied Biosystems™ 9800 Fast, 7900 HT, and 7500 Fast, BIORAD™ CFX 96, and Eppendorf™ Mastercycler™ systems.
  • White PCR plates are uniformly colored with titanium dioxide (TiO2) and have smooth surfaces to optimize reflection of the fluorescence signal.
Specifica
Specifica
Standard
Autoclavable
Yes
Standard
8 x 12
96
qPCR