Learn More
BRAND™ Pellicole e tappetini di tenuta per piastre per PCR BRAND™ PCR
Codice prodotto. 11673119 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Alluminio
Permeabile al gas
Poliestere
Polipropilene/polietilene
Polypropylene
Rayon
Vinile
Vinyl
Da utilizzare con (applicazione):
Automation
Cell and tissue culture
Conservazione a freddo
Conservazione, misurazioni di fluorescenza
ELISA, PCR
ELISA, PCR in tempo reale
Misurazioni di luminescenza
Per piastre per screening HTS (High-Throughput Screening)
Storage
N. per confezione:
100
100 Sheets
100 fogli
50 fogli
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Da utilizzare con (applicazione) N. per confezione Dimensione della confezione
11673119 Polypropylene Storage 100 Sheets pezzi 100
10655861 Poliestere ELISA, PCR 100 fogli pezzi 100
10135371 Permeabile al gas Per piastre per screening HTS (High-Throughput Screening) 100 fogli pezzi 100
10767564 Poliestere ELISA, PCR in tempo reale 100 fogli pezzi 100
10182962 Alluminio Conservazione a freddo 100 fogli pezzi 100
10599892 Rayon Cell and tissue culture 50 fogli pezzi 50
10135623 Polipropilene/polietilene Automation 50 fogli pezzi 50
10185763 Vinile Conservazione, misurazioni di fluorescenza 50 fogli pezzi 50
10145813 Vinile Misurazioni di luminescenza 50 fogli pezzi 50
15660499 Vinyl Automation 100 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 11673119 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 701367
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    101.95€ / pezzi 100
    Risparmia 4.05€
    3% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Sigilla in modo sicuro le piastre a più pozzetti. La pellicola sigillante per piastre autoadesiva può essere applicata direttamente alle piastre e rimossa senza l'uso di costose apparecchiature o può essere applicata con un rullo in gomma dura per garantire un fissaggio sicuro e uniforme della pellicola alla piastra.
  • Easily apply to plates and remove without the use of expensive equipment.
  • Application with a hard rubber roller will ensure secure and uniform attachment of the film to the plate.
  • Sealing films are available in different materials especially suited for storage, immunoassay, or cell and tissue culture:
    • Polyethylene
    • Polyester
    • Aluminum
    • Rayon
    • Polypropylene
    • Vinyl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Descrizione DMSO-resistant
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Not Autoclavable
N. per confezione 100 Sheets
Barriera evaporazione Yes
Da utilizzare con (applicazione) Storage
Pre-intagliato No
Product Type Sealing Film
Adesivo Pressure Sensitive
Forabile No
Temperature Range (Metric) -80°C to +120°C