Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™, da 0.5 a 20 ul
Codice prodotto. 15114897 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Imballaggio:
Bulk
TipBox
TipBox, 5 boxes, 96 each
TipRack
TipStack, 2 x 5 refills, 96 each
Quantità:
10,000/Pk.
1000/Pk.
480/Pk.
960/Pk.
Filtrato:
Non-filtered
Stile punta:
Low Retention, Narrow
Narrow
Puntale
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 480
pezzi 960
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Imballaggio Quantità Filtrato Stile punta Dimensione della confezione
15114897 Bulk 10,000/Pk. Non-filtered Puntale pezzi 1000
15164887 Bulk 1000/Pk. Non-filtered Puntale pezzi 1000
15104907 TipRack 960/Pk. Non-filtered Puntale pezzi 960
15184907 TipBox 480/Pk. Non-filtered Narrow pezzi 480
15174927 TipBox, 5 boxes, 96 each 480/Pk. - Low Retention, Narrow pezzi 480
15194917 TipStack, 2 x 5 refills, 96 each 960/Pk. - Narrow pezzi 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 15114897 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 732024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.00€
    29.10€ / pezzi 1000
    Risparmia 0.90€
    3% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
In polipropilene ad alta purezza, privo di diHEMDA e oleamide. I puntali per pipette BrandTech™ BRAND™, da 0.5 a 20μL consentono di pipettare in microtubi e micropiastre senza toccare le pareti. Le graduazioni marcate a 2μ e 10 μL consentono una valutazione rapida del volume. Disponibili nel tipo di ritenzione standard o ultra-ridotta.
  • Nonsterile , high-purity polypropylene is free from oleamide and diHEMDA.
  • Gradations marked at 2 μL and 10 μL provide quick volume assessment.
  • Slender design allows pipetting in microtubes and microplates without touching the walls.
  • Available in either standard or ultra low retention types.
  • Available either in bulk packages or in convenient rack-and-stack formats.
Ultra low retention tips
  • Produced through special, patented physicochemical process.
  • Homogeneous, defect-free surface thus produced has low surface tension.
  • Reduce sample loss and provide substantially higher reproducibility when working with critical media.
  • For biological samples that contain detergents such as Triton™ X-100, SDS, Tween, etc.
  • High chemical resistance.
  • Tips can be autoclaved at 121°C (2 bar) without damaging material properties.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Life Science Quality
Volume (sistema metrico) 0.5 - 20 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Incolore
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 1.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 46 mm
Dichiarazioni di pulizia Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
Da utilizzare con (applicazione) Reverse pipetting, plate washing, working with multichannel pipettes
Formato BUlk
Stile punta Puntale
Imballaggio Bulk
Quantità 10,000/Pk.
Product Type Pipette Tips
Monouso Limited-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit Ultramicro
Graduato Yes
Materiale Polipropilene
Fit for Purpose PCR Ready
Graduazioni 2, 10 μL