Learn More
BRAND™ Puntali per pipette BRAND™, da 5 a 300 ul
Codice prodotto. 15174887 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Stile punta:
Low Retention
Puntale
Standard
Formato:
BUlk
In rack
Ricarica
Imballaggio:
Bulk, 10,000 pieces
Bulk, 1000 pieces
TipBox, 5 xoxes of 96 pieces
TipRack
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 480
pezzi 960
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Stile punta Formato Imballaggio unitSize
15174887 Puntale BUlk Bulk, 1000 pieces pezzi 1000
15144897 Puntale BUlk Bulk, 10,000 pieces pezzi 1000
15194897 Puntale Ricarica TipRack pezzi 960
15114917 Standard In rack TipBox, 5 xoxes of 96 pieces pezzi 480
15104937 Low Retention In rack TipBox, 5 xoxes of 96 pieces pezzi 480
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15174887 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 732010
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28036
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Praticamente adatti a tutte le pipette con codice colore giallo. I puntali per pipette BrandTech™ da 5 a 300 μl sono realizzati in polipropilene ad alta purezza privo di oleamidi e diHEMDA e sono disponibili nei tipi di ritenzione standard o extra ridotta. Pareti sottili per elevata traslucidità, espulsione facile e scarto ridotto. Graduazioni contrassegnate a 50, 100 e 300 μl per un controllo rapido del volume.
Used for virtually all pipettes with yellow color code.
  • High-purity polypropylene is oleamide- and diHEMDA-free
  • Nonsterile
  • All unopened packages are DNA-, RNAse, ATP- and endotoxin-free
  • Thin-walled for high translucency, easy ejection and low waste
  • Graduation at 50, 100 and 300 μL for quick volume check
  • Available in either standard or ultra low retention types
  • Available either in bulk packages or in convenient, ecological rack format
  • Racked tips are colorless and placed into green-colored tip tray
Ultra low retention tips
  • Produced through special, patented physicochemical process
  • Homogeneous, defect-free surface for low surface tension and minimal sample retention
  • Reduce sample loss and provide substantially higher reproducibility when working with critical media
  • For biological samples that contain proteins, nucleic acids, detergents and other difficult liquids that can increase sample loss
  • High chemical resistance
  • Tips can be autoclaved at 121°C (2 bar) without damaging low retention properties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Life Science Quality
Volume (sistema metrico) Da 5 a 300 μl
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Incolore
Autoclavabile Autoclavable
Lunghezza (sistema imperiale) 2.08 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 5.3 cm
Certificazione/Conformità Esenti da DNA, RNasi, ATP ed endotossine
Dichiarazioni di pulizia Esente da DNasi, RNasi, ATP ed endotossine
Da utilizzare con (applicazione) Pipettaggio inverso, lavaggio piastre, uso con pipette multicanale
Formato BUlk
Stile punta Puntale
Imballaggio Bulk, 1000 pieces
Quantità 1000 Pk.
Product Type Pipette Tips
Monouso Limited-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Graduato Yes
Product Line Bio-Cert
Materiale Polipropilene
Graduazioni 50, 100, 300 μl