Includes
Ciascun erogatore per bottiglie Seripettor pro è dotato di tubo di scarico, tubo di riempimento, cartuccia di erogazione di ricambio, strumento di montaggio, due adattatori in polipropilene (GL45/33 e GL45/38), manuale d'uso e garanzia di un anno.
La cartuccia di erogazione con guarnizione autopulente facile da sostituire è particolarmente adatta per liquidi che tendono a formare cristalli
- La cartuccia a sostituzione rapida agevola la manutenzione e mantiene bassi i relativi costi per l'intera durata del prodotto
- Il gruppo pompa con la molla resistente alla corrosione dispone di un manicotto superiore opaco che protegge il liquido dai raggi UV durante le operazioni di erogazione
- Il tubo di riempimento telescopico può essere regolato per il riempimento di diversi flaconi senza interruzioni
- Il tappo di sicurezza filettato si inserisce e si rimuove rapidamente ruotandolo
- Il pistone caricato a molla consente di eseguire le operazioni in maniera semi-automatica, con una sola mano
I liquidi non adatti per Seripettor Pro includono, a titolo di esempio:
- acido fluoridrico o altre sostanze chimiche che attaccano il polietilene ad alta densità, PTFE, ETFE, FEP, PFA, ceramica di allumina, platino iridio e vetro borosilicato
- Disolfuro di carbonio
- Densità superiore a 2.2 g/cm
- Viscosità superiore a 300 mm2/ sec (strumento da 2 ml), 150 mm2/ s (strumento da 10 ml), 75 mm2/ s (strumento da 25 ml)
- Pressione del vapore fino a 500 mbar
Terreno di coltura con agar fino a 140 °F (60 °C).
Order Info
Il pistone e il cilindro sostituibili sono costantemente collegati come modulo a cartuccia per la sicurezza. Se il pistone, il cilindro o il sigillo sono danneggiati, la cartuccia è sostituibile in pochi secondi senza attrezzi.
Specifica
Specifica
| Accuracy | ≤±1.2% |
| Angolo | 90° |
| Product Type | Erogatore per flaconi Seripettor™ Pro |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Blue/Red/White |
| Densità | Fino a 2.2 g/cm3 |
| Canali | 1 |
| Materiale | Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, FEP, PFA |
| Volume (sistema metrico) | Da 2.5 a 25 ml |
| Display | None |
| Vedi altri risultati |