Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ 1536-Well Microplates
Codice prodotto. 10286703 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Clear
White
Dimensione della confezione:
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10286703 Clear pezzi 50
10468423 White pezzi 50
10606953 Black pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10286703 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 781640
In stock
Non-treated microplates for diverse applications
  • Nontreated PS surface
  • Medium binding, nonsterile
  • Standard plate for most applications
  • Available in clear, white or black
  • Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; noncytotoxic
Homogenous assays, screening, and storage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No Barcode
Proprietà di legame Medium Binding
Certificazione/Conformità ISO 11137, AAMI
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Matrice 32 x 48
Autoclavabile Not Autoclavable
Binding Type Untreated
Colore Clear
Monouso Single-use
Product Type 1536-Well Cell Culture Multiwell Plates
Da utilizzare con (apparecchiatura) Plate Readers
Skirt Style Full
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 10 μL
No. of Wells 1536
Volume (sistema metrico) di lavorazione 10 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Square, Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) Sterile applications, bacteriological assays
Quantità 50/Cs.