Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ 384-Well Microplates
Non-treated microplates for diverse applications
Marca:  BRAND™ 781622
158.31 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.97000kg
Codice prodotto. 10236333
  • 196.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 17-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Non-treated PS surface
  • Medium binding, non-sterile
  • Standard plate for most applications
  • Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; noncytoxic
Specifica
Specifica
Standard
16 x 24
Polystyrene
384
Non-treated
For homogenous assays, screenings, storage
Without Lid
Black
0.1 mL
Non-sterile
Flat Bottom (F-well)
50/Cs.