Learn More
Beskrivelse
- Polystyrene surface
- Medium binding, nonsterile
- Standard plate for most applications
- Gray alphanumeric embossing on white and black solid plates for easy well identification
- Strip plates available
- Standard plates available in U-, V-, F-, C-shapes
- Transparent bottoms available in F- shape
- Available in clear, white or black
- Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; noncytotoxic
- Suited for homogenous assays, screening, and storage.
Tekniske data
Tekniske data
| Codice a barre | Sì |
| Certificazione/Conformità | ANSI, SLAS |
| Formato | Standard |
| Coperchio | Without Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Trasparente |
| Materiale | Polistirene |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 330 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?