Learn More
BRAND™ Micropiastre BRANDplates™pureGrade™ S da 384 pozzetti
Codice prodotto. p-4830833 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Black, Clear Bottom
Trasparente
White
White, Clear Bottom
Volume (sistema metrico) pozzetto:
0.1 mL
0.12 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Volume (sistema metrico) pozzetto Dimensione della confezione
10721544 Trasparente 0.1 mL pezzi 50
10153663 White 0.1 mL pezzi 50
10617903 Black 0.1 mL pezzi 50
10427493 White, Clear Bottom 0.12 mL pezzi 50
10774034 Black, Clear Bottom 0.12 mL pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10721544 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 781680
Aggiungi al carrello
Non-treated sterile microplates for diverse applications
  • Non-treated PS surface
  • Medium binding
  • Sterilized via beta-radiation
  • Sterile plate for most applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre No Barcode
Formato Standard
Coperchio With Lid
Matrice 16 x 24
Colore Trasparente
Materiale Polistirene
Volume (sistema metrico) pozzetto 0.1 mL
No. of Wells 384
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) Attività di laboratorio, quali dosaggi omogenei, screening e conservazione
Quantità 50/Cs.