Learn More
BRAND™ BRANDplates™ pureGrade™ S 96-well Microplates
Codice prodotto. 10154183 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Black
Black, Clear Bottom
Clear
White
White, Clear Bottom
Forma pozzetto:
Conical Bottom (V-well)
Flat Bottom (F-well)
Round Bottom (U-well)
Rounded Square
Dimensione della confezione:
pezzi 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Forma pozzetto Dimensione della confezione
10154183 Clear Round Bottom (U-well) pezzi 50
10616953 Clear Conical Bottom (V-well) pezzi 50
10469183 Clear Flat Bottom (F-well) pezzi 50
10091963 Clear Rounded Square pezzi 50
10513054 White Flat Bottom (F-well) pezzi 50
10479183 Black Flat Bottom (F-well) pezzi 50
10467863 White, Clear Bottom Flat Bottom (F-well) pezzi 50
10657333 Black, Clear Bottom Flat Bottom (F-well) pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 10154183 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 781660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    135.10€ / pezzi 50
    Risparmia 42.90€
    24% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Nontreated sterile microplates for diverse applications
  • PS surface
  • Medium binding
  • Sterilized via beta-radiation
  • Standard plates available in U-, V-, F-, C-shapes
  • Transparent bottom available in F- shape
  • With lid
  • Available in clear, white or black
  • Gray alphanumeric embossing on white and black solid plates for easy well identification
  • Free from endotoxins, DNase, DNA, RNase; noncytotoxic
Bacteriological assays, screenings, storage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Includes Barcode
Certificazione/Conformità ISO 11137, AAMI, DIN EN ISO 10993, ANSI, SLAS
Formato Standard
Coperchio With Lid
Matrice 8 x 12
Binding Type Medium Binding
Colore Clear
Materiale Polystyrene
Volume (sistema metrico) pozzetto 330 μL
No. of Wells 96
Sterilità Sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Round Bottom (U-well)
Da utilizzare con (applicazione) Bacteriological assays, screening and for storage
Quantità 50/Cs.