Learn More
BrandTech™ Class B PMP Volumetric Flasks with Screw Caps
An ideal alternative to glass flasks, these Class B PMP Volumetric Flasks with Screw Caps are designed for tight tolerances in the laboratory.
53.55€ - 76.90€
Specifica
Calibrazione | To Contain |
---|---|
Materiale chiusura | Polypropylene |
Colore | Translucent |
Materiale | PMP |
Temperature Range (Metric) | 121°C max. |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Altezza (sistema metrico) | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensione chiusura | Altezza (sistema metrico) | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15742116
|
BrandTech™
671895 |
25 mL | GL18 | 115 mm | 6 Flasks/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15772116
|
BrandTech™
672895 |
50 mL | GL18 | 150 mm | 6 Flasks/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15792116
|
BrandTech™
673895 |
100 mL | GL18 | 180 mm | 2 Flasks/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15712126
|
BrandTech™
674895 |
250 mL | GL25 | 235 mm | 5 Flasks/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15762126
|
BrandTech™
675895 |
500 mL | GL25 | 270 mm | 4 Flasks/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15292579
|
BrandTech™
676895 |
1 L | GL32 | 310 mm | 3 Flasks/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
- Crystal clear polymethylpentene construction
- Available in a range of capacities and thread sizes
- Meets Class B tolerances per DIN EN ISO 1042
- Gravimetrically calibrated 'to contain' at 20°C
- Flasks can tolerate thermal stress up to 121°C without permanent exceeding of limits
- To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
- Provides ideal resistance to alcohols, alkalis and acids
Specifica
To Contain | |
Translucent | |
121°C max. | |
Reusable | |
Narrow | |
B |
Polypropylene | |
PMP | |
Autoclavable | |
No | |
Non-sterile | |
Screw |