Learn More
BRAND™ Rack per cuvette
Codice prodotto. 10110591 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Posizioni:
16
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Posizioni Dimensione della confezione
10110591 16 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10110591 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 759500
Sample Preparation and Storage Essentials
Usa il codice promozionale 27996
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Per un massimo di 16 cuvette monouso o riutilizzabili di dimensioni standard con lunghezza del percorso di 10 mm. I rack per cuvette BRAND™ con posizioni numerate facilitano la tracciabilità dei campioni.
  • Rack in polipropilene
  • Contiene fino a 16 cuvette di dimensioni standard con lunghezza del percorso di 10 mm, monouso o riutilizzabili
  • Autoclavabile a 121°C (250°F) per 20 minuti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile
Colore Grigio
Capacità Cuvettes (10 mm)
Materiale Polipropilene
Posizioni 16
Forma Rectangular
Sovrapponibile No
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cuvetta per spettrofotometria trasparente ai raggi UV
Quantità 1 ciascuno
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm
Product Type Cuvette Rack
Altezza (sistema metrico) 38 mm
Larghezza (sistema metrico) 70 mm