Descrizione
- Hydrogel technology optimizes the surface characteristics to suppress interactions of cells or protein with the polystyrene plastic.
- Polystyrene construction
- Sterile
- 96 wells
- Flat or Round Bottom
- Black, White or Clear
- Includes lid
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Materiale | Polystyrene |
| Sterilità | Sterile |
| Forma pozzetto | Flat Bottom (F-well) |
| N. per confezione | 5 |