Learn More
BRAND™ inertGrade™ 96-well Microplates
Especially suited for cell cultures when adhesion is not desired.Reduction of cell adhesion and protein adsorption minimizes enzyme and cellular activation to aid in the inhibition of the differentiation of progenitor or stem cells and promotes the formation of spheroids.
143.00€ - 153.00€
Specifica
Materiale | Polystyrene |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Forma pozzetto | Flat Bottom (F-well) |
N. per confezione | 5 |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Forma pozzetto | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Forma pozzetto | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15624017
|
BRAND™
781912 |
White | Flat Bottom (F-well) | 5 |
143.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15634017
|
BRAND™
781913 |
Black | Flat Bottom (F-well) | 5 |
153.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Hydrogel technology optimizes the surface characteristics to suppress interactions of cells or protein with the polystyrene plastic.
- Polystyrene construction
- Sterile
- 96 wells
- Flat or Round Bottom
- Black, White or Clear
- Includes lid
Specifica
Polystyrene | |
Sterile | |
Flat Bottom (F-well) | |
5 |