Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Low Density Polyethylene Dropping Bottles
Codice prodotto. 15283009
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 25
GL 32
Dimensione della confezione:
pezzi 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensioni filettatura (sistema metrico) Dimensione della confezione
15283009 500 mL GL 25 pezzi 12
15293009 1000 mL GL 32 pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15283009 Fornitore BRANDTECH™ VITLAB™ N. del fornitore 95087
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.90€
    58.58€ / pezzi 12
    Risparmia 13.32€
    18% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
VITLAB Dropping bottles are made of low density polyethylene
  • Screw caps made of high density polyethylene.
  • Trim top to customize orifice size
  • Push-on cap helps secure contents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 16.9 oz., 500mL
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore Transparent
Materiale LDPE
Quantità 12/Pk.
Sterilità Non-sterile
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 25
Closure Included Yes
Drop Size Fine
Graduated No
Bocca Narrow
Altezza (sistema metrico) 228 mm
Larghezza (sistema imperiale) 2.9 in.
Altezza (sistema imperiale) 9.0 in.
Materiale chiusura PE-HD
Dimensione chiusura GL 25
Diametro (sistema metrico) 74 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 16,9 once
Forma Round
Monouso Reusable
Product Type Plastic Dropping Bottle