Learn More
BrandTech™ Low Density Polyethylene Dropping Bottles
Catalog Number p-4380310
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 25
GL 32
VITLAB Dropping bottles are made of low density polyethylene
  • Screw caps made of high density polyethylene.
  • Trim top to customize orifice size
  • Push-on cap helps secure contents
Capacità 16.9 oz., 500mL
Tipo di chiusura Screw Cap
Diametro (sistema metrico) 74 mm
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Capacità (sistema imperiale) 16.9 oz.
Materiale LDPE
Dimensioni filettatura (sistema metrico) GL 25