Description
Riempie e mantiene saldamente tutte le pipette volumetriche e sierologiche da 0.10 a 200 ml. Il dosatore per pipette BrandTech™ Macro fornisce un flusso d'aria migliore per una compressione senza sforzo dei soffietti. Una singola leva di pipettaggio controlla il riempimento, l'impostazione del menisco e lo scarico. Il filtro idrofobico integrato e sostituibile da 3 μm (ricambio incluso) limita l'aspirazione eccessiva dei liquidi nel sistema di valvole. Autoclavabile a 121 °C.
Ergonomic pipette controller features a unique valve system that provides better airflow for effortless bellows compression.
- Firmly holds and fills all volumetric and serologic pipets from 0.10 to 200mL
- A single pipetting lever controls filling, meniscus setting, and discharge
- Convenient blow-out bulb above the lever permits accurate dispensing from blow-out pipets
- Easy-to-use controls and light weight (106g) reduces stress of repetitive pipetting
- Built-in, replaceable 3μm hydrophobic filter (spare included) limits over-aspiration of liquids into the valve system
- Silicone pipet adapter is replaceable
- Entire instrument is autoclavable at 121°C for 20 minutes
Order Info
- Varietà di quattro colori
- Tempi di scarico adatti a vetrerie di classe A
Specifications
Specifications
| Spaziatura punta regolabile | No |
| Autoclavabile | Sì |
| Colore | Grigio |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | Serologic Pipette |
| Tipo di impugnatura | Bulb |
| Materiale | Polypropylene, Silicone Rubber |
| Numero di canali | 1 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Dosatore per pipette |
| Show More |