Descrizione
Utilizzati con unità BRAND™ PLT™ per test delle perdite da pipette. Tra gli accessori disponibili sono inclusi:
- Adattatore per pipette multicanale con quattro tappi
- Filtri di ricambio in polietilene
- Adattatore per pipette monocanale per l'analisi con puntali di prova con tappo
- Adattatore per pipette monocanale per l'analisi senza puntali di prova con tappo
- Alimentazione universale 100 - 240 V, 50/60 Hz
Specifica
Specifica
| Punte compatibili | All multi-channel tips |
| Descrizione | Multichannel Pipet Adapter, Includes four plugs |
| Spaziatura punta regolabile | No |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Colore | Black |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con | Multichannel Pipettes/PLT Unit |
| Materiale | Silicone |
| Numero di canali | 4 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |