Learn More
BRAND™ Unità PLT per test delle perdite da pipette
Codice prodotto. 11663239 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Gray
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11663239 Gray Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11663239 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 703970
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1630.00€
    1534.05€ / pezzi 1
    Risparmia 95.95€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Improves process reliability by detecting the smallest leaks in air displacement pipettes.
The BRAND PLT™ Pipet Leak Tester quickly and easily detects even the smallest leaks.
  • Identifies leaks invisible to the naked eye within seconds.
  • Pre-programmed for all single- and multichannel pipettes from 1 μL to 10 mL.
  • Test with or without tips.
  • Choose between dynamic or static testing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punte compatibili All tips
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore Gray
Monouso Reusable
Da utilizzare con Pipettes
Materiale Plastic
Numero di canali Variable
Programmabilità No
Sterilità Non-sterile
Tipo Leak Tester
Da utilizzare con (apparecchiatura) Unità PLT™
Include Adattatore, 2 spine, 3 filtri in polietilene di ricambio, adattatore CA universale, certificato di qualità, manuale d’uso
Requisiti elettrici 100/200 V 50/60 Hz
Tensione 100/200 V
Frequenza 50/60 Hz