Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Polypropylene Funnels
Codice prodotto. 12624930
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
88 mL
Diametro (sistema metrico) gambo:
1.5 mm
6 mm
Lunghezza (sistema metrico) complessiva:
45 mm
108 mm
Quantità:
12 Pk.
24 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
Codice prodotto. 12624930
Marca: BRANDTECH™ VITLAB™ 41394
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
BrandTech polypropylene funnels with its steep 60° angle, encourages swift and rapid transfers.
  • Made of transparent polypropylene
  • Molded volume markings
  • Looped handle for hanging
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 75 mm
Capacità (sistema metrico) 88 mL
Diametro (sistema metrico) gambo 6 mm
Materiale Polypropylene
Altezza (sistema metrico) 110 mm
Angolo 60°
Autoclavabile Autoclavable
Colore Clear
Graduato Yes
Da utilizzare con (applicazione) Variety of laboratory applications
Lunghezza (sistema metrico) gambo 55 mm
Temperatura max (sistema imperiale) 257°F
Temperatura max (sistema metrico) 125°C
Quantità 12 Pk.
Diametro (sistema imperiale) parte superiore 3 in.
Lunghezza (sistema metrico) complessiva 108 mm
Product Type Filtering Funnel