Learn More
BRAND™ Rack per provette in polipropilene
Codice prodotto. 10603721 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Red
White
Yellow
Capacità:
Tubes (13 mm)
Tubes (16 mm)
Tubes (18 mm)
Tubes (20 mm)
Tubes (25 mm)
Tubes (30 mm)
Dimensione della confezione:
pezzi 5
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Capacità unitSize
10603721 White Tubes (13 mm) pezzi 5
10014070 Blue Tubes (13 mm) pezzi 5
11804180 Red Tubes (13 mm) pezzi 5
10666511 Yellow Tubes (13 mm) pezzi 5
11814040 White Tubes (18 mm) pezzi 5
10465421 Blue Tubes (18 mm) pezzi 5
10363701 Red Tubes (18 mm) pezzi 5
10654291 Yellow Tubes (18 mm) pezzi 5
10088190 White Tubes (20 mm) pezzi 5
10271951 Blue Tubes (20 mm) pezzi 5
10150591 Red Tubes (20 mm) pezzi 5
10028180 Yellow Tubes (20 mm) pezzi 5
10175630 White Tubes (25 mm) pezzi 5
10364081 Blue Tubes (25 mm) pezzi 5
10359760 Red Tubes (25 mm) pezzi 5
11894170 Yellow Tubes (25 mm) pezzi 5
11894150 White Tubes (30 mm) pezzi 5
11804160 Blue Tubes (30 mm) pezzi 5
11814160 Red Tubes (30 mm) pezzi 5
11824160 Yellow Tubes (30 mm) pezzi 5
11889550 White Tubes (16 mm) pezzi 5
10760631 Blue Tubes (16 mm) pezzi 5
10105830 Red Tubes (16 mm) pezzi 5
10503651 Yellow Tubes (16 mm) pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Codice prodotto. 10603721 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 4340000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polipropilene robusto. I rack per provette BrandTech™ in polipropilene sono dotati di posizioni alfanumeriche per facilitare l'identificazione dei campioni. I rack sono impilabili, non conduttivi e non idonei al galleggiamento in bagni d'acqua. Adatti per l'uso a temperature da -20° a 90°C, vengono forniti in tre pezzi per un assemblaggio semplice e permanente.
Sturdy polypropylene racks include alphanumeric positions for easy sample identification.
  • Racks are stackable, non-conductive and will not float in water baths.
  • Suitable for use in temperatures from -20° C to 90° C.
  • Supplied in three pieces for easy and permanent assembly.
  • Wide spaces between positions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Colore White
Capacità Tubes (13 mm)
Materiale Polypropylene
Posizioni 84
Forma Rectangular
Sovrapponibile Yes, When Empty
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P x A) 265 x 126 x 75 mm
Lunghezza (sistema metrico) 265 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 10.43 in.
Larghezza (sistema imperiale) 4.96 in.
Altezza (sistema imperiale) 2.95 in.
Diametro (sistema metrico) apertura 13 mm
Product Type Test Tube Rack
Ripiani None
Altezza (sistema metrico) 75 mm
Matrice 6 x 14
Larghezza (sistema metrico) 126 mm