Descrizione
- Polypropylene Construction
- For use with Dispensette™ seripettor™ Titrette™ and QuikSip™ Bottle-top dispensers
Specifica
Specifica
| Product Type | Bottle Thread Adapter |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispensette, seripettor, Titrette and QuikSip |
| Dimensioni filo | GL 45/38 |