Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Reagent Bottles with Screw Caps
Codice prodotto. 10050571
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10,000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10050571 10,000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10050571 Fornitore BRANDTECH™ VITLAB™ N. del fornitore 100989
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.55€
    60.30€ / pezzi 1
    Risparmia 10.25€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
VITLAB™ polypropylene reagent bottles with polypropylene screw caps have good chemical resistance. Autoclavable at 121 C for 20 minutes.
  • Good chemical resistance for long-term storage of liquids.
  • Screw caps help protect against outside contamination and leakage.
  • Autoclavable at 121 C, according to DIN EN 285
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 338.1 oz., 10000mL
Capacità (sistema metrico) 10,000 mL
Colore Transparent
Diametro (sistema imperiale) 8.74 in.
Materiale Polypropylene
Quantità 6/Pk.
Sterilità Non-sterile
Closure Included Yes
Graduated No
Bocca Threaded
Altezza (sistema metrico) 394 mm
Altezza (sistema imperiale) 15.51 in.
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura GL 63
Diametro (sistema metrico) 222 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 338.1 oz.
Product Type Reagent Bottle