Learn More
BRAND™ Parti di ricambio per dosatori per bottiglie Dispensette™ Organic: Tubi di scarico
Codice prodotto. 10599012 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BRAND seripettor bottle-top dispenser
BRAND seripettor pro bottle-top dispenser
Dosatore per bottiglie da 5, 10 ml Dispensette™
Erogatore per flaconi Dispensette™ III da 0.5, 1, 2, 5, 10 ml
Erogatore per flaconi Dispensette™ III da 5, 10 ml
Lunghezza (sistema metrico):
90 mm
120 mm
Colore:
Giallo
Rosso
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Lunghezza (sistema metrico) Colore Dimensione della confezione
10599012 Erogatore per flaconi Dispensette™ III da 5, 10 ml 90 mm Rosso Pezzo
10792931 Dosatore per bottiglie da 5, 10 ml Dispensette™ 90 mm Giallo Pezzo
10675581 BRAND seripettor pro bottle-top dispenser 120 mm - Pezzo
10665581 Erogatore per flaconi Dispensette™ III da 0.5, 1, 2, 5, 10 ml 90 mm - Pezzo
10442581 BRAND seripettor bottle-top dispenser - - Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10599012 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 707916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.50€
    34.80€ / pezzi 1
    Risparmia 3.70€
    9% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Replacement discharge tubes for use with seripettor™ / seripettor™ pro bottle-top dispensers.
  • Finestra di osservazione per una verifica semplice dell'adescamento
  • Il tappo a vite incernierato si sposta durante l'erogazione
  • Valvola di scarico con sfera di sicurezza, che si chiude quando la valvola non è montata
  • Disponibile con o senza valvola di ricircolo
Per l'uso con erogatore per flaconi Dispensette&trade III da
  • 5 e 10ml
  • 5, 10ml Dispensette&, Organic Bottletop Dispenser
  • da 25, 50 e 100ml Dispensette&, Organic Bottletop Dispenser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Tubo di scarico
Autoclavabile Autoclavable
Colore Rosso
Da utilizzare con (applicazione) Serial dispensing
Da utilizzare con (apparecchiatura) Erogatore per flaconi Dispensette™ III da 5, 10 ml
Include Valvola integrata
Tipo di punta Standard
Lunghezza (sistema imperiale) 3.54 in.
Lunghezza (sistema metrico) 90 mm