Learn More
BRAND™ Parti di ricambio per dosatori per bottiglie Dispensette™ Organic: Tubi di scarico
Codice prodotto. 10675581 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
BRAND seripettor bottle-top dispenser
BRAND seripettor pro bottle-top dispenser
Dosatore per bottiglie da 5, 10 ml Dispensette™
Erogatore per flaconi Dispensette™ III da 0.5, 1, 2, 5, 10 ml
Erogatore per flaconi Dispensette™ III da 5, 10 ml
Lunghezza (sistema metrico):
90 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Colore:
Giallo
Rosso
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione Colore
10675581 BRAND seripettor pro bottle-top dispenser 120 mm Pezzo -
10792931 Dosatore per bottiglie da 5, 10 ml Dispensette™ 90 mm Pezzo Giallo
10599012 Erogatore per flaconi Dispensette™ III da 5, 10 ml 90 mm Pezzo Rosso
10665581 Erogatore per flaconi Dispensette™ III da 0.5, 1, 2, 5, 10 ml 90 mm Pezzo -
10442581 BRAND seripettor bottle-top dispenser - Pezzo -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10675581 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 707918
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.85€
    45.12€ / pezzi 1
    Risparmia 4.73€
    9% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Replacement discharge tubes for use with seripettor™ / seripettor™ pro bottle-top dispensers.
Discharge tubes for seripettor™. Includes closure cap, EPDM discharge valve, and sealing ring:
  • Part No: 704520 - standard tip, for use with 10 and 25 mL models
Discharge tube for seripettor™ pro. Includes integrated discharge valve and flat seal.
  • Part No: 707915 - fine tip, for use with 2 mL model
  • Part No. 707916 - standard tip, for use with 10 mL model
  • Part No. 707918 - standard tip, for use with 25 mL model
Discharge tube adapter sold separately
Discharge tube for seripettor™ pro. Includes a Luer-Lock attachment for microfilter
  • Part No. 707928 - for use with 2, 10, and 25 mL models.
Discharge tube adapter sold separately. Not suitable for HF and peroxide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Replacement Discharge Tube
Volume (sistema metrico) 25, 50, 100 mL
Da utilizzare con (applicazione) Serial dispensing
Da utilizzare con (apparecchiatura) BRAND seripettor pro bottle-top dispenser
Quantità 1/Pk.
Tipo di punta Fine tip
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm