Learn More
BRAND™ Centrifuge Tube Mini-Cooler
Codice prodotto. 10441063 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red
White
Yellow
Mantiene la temperatura, ore:
-20°C for 60 min.
-70°C for 45 min.
0°C for 60 min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Mantiene la temperatura, ore Dimensione della confezione
10441063 White -70°C for 45 min. Pezzo
10141921 Red 0°C for 60 min. Pezzo
10787281 Yellow -20°C for 60 min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 10441063 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 114940
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    115.25€ / pezzi 1
    Risparmia 1.75€
    1% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Designed to protect a wide range of solutions (enzymes, DNA, RNA, cell suspensions) by helping to maintain freezer temperatures on the lab bench.
  • Manufactured from durable polycarbonate
  • Filled with non-toxic gel
  • Hold twelve 0.5 to 2.0 mL tubes
  • Provided individually
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Centrifuge tube
Mantiene la temperatura, ore -70°C for 45 min.
Materiale Polycarbonate
Tipo Mini Cooler
Colore White
Capacità (sistema metrico) 0.5 to 2 mL
Capacità 0.5 to 2 mL Tubes
Autoclavabile Not Autoclavable
Controllo della temperatura Passive
Gamma di temperatura -70°C