Learn More
BRAND™ Serbatoi per reagenti sterili BRAND
Codice prodotto. 10327202 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Sterilità:
Non sterile
Prodotto sterile
Sterile
Imballaggio:
Confezioni da 10
Confezioni singole
Sacchetto
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 100
pezzi 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Sterilità Imballaggio Dimensione della confezione
10327202 Prodotto sterile Sacchetto pezzi 200
10063970 Non sterile Confezioni da 10 pezzi 10
10347392 Sterile Confezioni singole pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10327202 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 703409
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00€
    162.59€ / pezzi 200
    Risparmia 15.41€
    8% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Realizzate in polipropilene di spessore elevato per garantire una lunga durata. Le vaschette per reagenti BrandTech™ BRAND™ sono autoclavabili e adatte per tutti i pipettatori a 8 e 12 canali. La versione non sterile include il coperchio.
  • Heavy-gauge polypropylene
  • Suitable for all 8- and 12-channel pipetters
  • Autoclavable
  • Non-sterile version includes lid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Transparent
Capacità (sistema metrico) 60 ml
Materiale Polipropilene
Sterilità Prodotto sterile
Tipo Serbatoio reagente
Da utilizzare con (applicazione) Per l'uso con pipette multicanale. Senza coperchio.
Imballaggio Sacchetto
Quantità 200/Pk.
Autoclavabile Sì
Canali 1
Monouso Limited-use
Forma del fondo V-bottom