Learn More
BRAND™ Dosatori per bottiglie seripettor™
Codice prodotto. 10309744 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 to 2 mL
2.5 - 25 ml
Da 1 a 10 ml
Incrementi:
0.04 mL
0.2 ml
0.5 ml
Valori nominali della viscosità:
1000mm2/sec.
150 mm2/sec.
75 mm2/sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Incrementi Valori nominali della viscosità unitSize
10309744 0.2 to 2 mL 0.04 mL 1000mm2/sec. Pezzo
10320861 Da 1 a 10 ml 0.2 ml 150 mm2/sec. Pezzo
10598882 2.5 - 25 ml 0.5 ml 75 mm2/sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10309744 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 4720120
Powering Proteomics
Usa il codice promozionale 28003
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Due cartucce di erogazione, tubo di scarico, tubo di riempimento, due adattatori dilettati in polipropilene (45/33 e 45/38) e manuale d'uso
Adatti per l'utilizzo con basi, tamponi, soluzioni acquose di sostanze organiche e inorganiche, acidi diluiti non ossidanti e numerosi solventi polari. I dosatori per bottiglie BrandTech™ seripettor™ sono realizzati in polietilene, polipropilene ed EPDM. Il design basso salvaspazio garantisce stabilità per facilitare le operazioni con una sola mano e si adatta ai flaconi per reagenti più comuni, con adattatori inclusi.
Suitable for use with bases, such as ammonia and sodium hydroxide; buffers; aqueous solutions of organic and inorganic substances; dilute non-oxidizing acids; and many polar solvents.
  • Fluid path consists of materials such as polyethylene, polypropylene and EPDM (ethylene-propylene-diene-rubber)
  • Full scale accuracy of ≤±1.2% and reproducibility of ≤0.2%
  • Fit most common reagent bottles with the included adapters
  • Space-saving, low-rise design provides stability for easy one-handed operation
  • With simple, clear volume adjustment for accuracy and a sturdy, supported discharge tube for safe operation
  • No fragile glass parts to break
  • Replaceable cylinder/piston cartridge has a wiping seal for renewability
This dispenser is not intended for use with scintillation fluid; non-polar solvents, such as xylene and most xylene substitutes; or strong, oxidizing or concentrated acids. For these liquids, choose the appropriate Dispensette™ bottletop dispenser.
Order Info
L'unità si smonta in pochi secondi per una facile pulizia e manutenzione. Per sicurezza il pistone e il cilindro sostituibili sono permanentemente collegati come modulo di cartuccia. Se il pistone, il cilindro o la guarnizione sono danneggiati, sostituire la cartuccia in pochi secondi senza utensili.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ≤±1.2%
Angolo 90°
Product Type Seripettor Bottletop Dispenser
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue/Red/Clear
Densità Up to 2.2 g/cm3
Canali 1
Materiale FEP, EPDM
Volume (sistema metrico) 0.2 to 2 mL
Display Analog
Da utilizzare con (applicazione) Semi-automatic dispensing of alkaline, buffers, vitamin solutions, and nutrien media
Include Discharge tube, telescoping filling tube, spare dispensing cartridge, 45/33mm and 45/38mm thread polypropylene adapters, operating manual
Incrementi 0.04 mL
Pressione max 500 mbar
Precisione ≤0.2%
Temperatura (sistema imperiale) 59°F to 104°F
Temperatura (sistema metrico) 15°C to 40°C
Pressione del vapore Up to 500 mbar
Valori nominali della viscosità 1000mm2/sec.
Warranty 1 Year