Learn More
BRAND™ Dosatori per bottiglie seripettor™
Codice prodotto. 10598882 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.2 to 2 mL
2.5 - 25 ml
Da 1 a 10 ml
Incrementi:
0.04 mL
0.2 ml
0.5 ml
Valori nominali della viscosità:
1000mm2/sec.
150 mm2/sec.
75 mm2/sec.
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Incrementi Valori nominali della viscosità Dimensione della confezione
10598882 2.5 - 25 ml 0.5 ml 75 mm2/sec. Pezzo
10309744 0.2 to 2 mL 0.04 mL 1000mm2/sec. Pezzo
10320861 Da 1 a 10 ml 0.2 ml 150 mm2/sec. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10598882 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 4720150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.00€
    203.70€ / pezzi 1
    Risparmia 99.30€
    32% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Includes
Due cartucce di erogazione, tubo di scarico, tubo di riempimento, due adattatori dilettati in polipropilene (45/33 e 45/38) e manuale d'uso
Adatti per l'utilizzo con basi, tamponi, soluzioni acquose di sostanze organiche e inorganiche, acidi diluiti non ossidanti e numerosi solventi polari. I dosatori per bottiglie BrandTech™ seripettor™ sono realizzati in polietilene, polipropilene ed EPDM. Il design basso salvaspazio garantisce stabilità per facilitare le operazioni con una sola mano e si adatta ai flaconi per reagenti più comuni, con adattatori inclusi.
Suitable for use with bases, such as ammonia and sodium hydroxide; buffers; aqueous solutions of organic and inorganic substances; dilute non-oxidizing acids; and many polar solvents.
  • Fluid path consists of materials such as polyethylene, polypropylene and EPDM (ethylene-propylene-diene-rubber)
  • Full scale accuracy of ≤±1.2% and reproducibility of ≤0.2%
  • Fit most common reagent bottles with the included adapters
  • Space-saving, low-rise design provides stability for easy one-handed operation
  • With simple, clear volume adjustment for accuracy and a sturdy, supported discharge tube for safe operation
  • No fragile glass parts to break
  • Replaceable cylinder/piston cartridge has a wiping seal for renewability
This dispenser is not intended for use with scintillation fluid; non-polar solvents, such as xylene and most xylene substitutes; or strong, oxidizing or concentrated acids. For these liquids, choose the appropriate Dispensette™ bottletop dispenser.
Order Info
L'unità si smonta in pochi secondi per una facile pulizia e manutenzione. Per sicurezza il pistone e il cilindro sostituibili sono permanentemente collegati come modulo di cartuccia. Se il pistone, il cilindro o la guarnizione sono danneggiati, sostituire la cartuccia in pochi secondi senza utensili.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ≤±1.2%
Angolo 90°
Product Type Erogatore per bottiglie Seripettor™
Autoclavabile Autoclavable
Colore Blue/Red/Clear
Densità Fino a 2.2 g/cm3
Canali 1
Materiale FEP, EPDM
Volume (sistema metrico) 2.5 - 25 ml
Display Analog
Da utilizzare con (applicazione) Semi-automatic dispensing of alkaline, buffers, vitamin solutions, and nutrien media
Include Tubo di scarico, tubo per riempimento telescopico, cartuccia di dispensazione di ricambio, adattatori in polipropilene per filettature da 45/33 mm e 45/38 mm, manuale d’uso
Incrementi 0.5 ml
Pressione max Fino a 500 mbar
Precisione ≤0.2%
Temperatura (sistema imperiale) Da 59 ° a 104 °F
Temperatura (sistema metrico) Da 15 ° a 40 °C
Pressione del vapore Up to 500 mbar
Valori nominali della viscosità 75 mm2/sec.
Warranty 1 anno