Learn More
BrandTech™ Square Bottles with Screw Caps
29.52 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23277" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23277" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità:
16.9 oz., 500 mL
3.38 oz., 100 mL
33.8 oz., 1000 mL
8.45 oz., 250 mL
Materiale:
HDPE
LDPE
Descrizione
- space saving square design give smaller footprint
Specifica
Capacità | 3.38 oz., 100 mL |
Materiale chiusura | LDPE |
Dimensione chiusura | GL 18 |
Tipo di chiusura | Screw Cap |
Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 3.38 oz. |
Materiale | HDPE |
Autoclavabile | Not Autoclavable |