Learn More
VACUUBRAND™ Misuratori del vuoto di pressione assoluto VACUUBRAND™
Codice prodotto. 10256993 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
2.5 x 4.5 x 4.5 pollici (6.3 x 11.5 x 11.5 cm)
5.4 x 4.8 x 4.5 in. (13.8 x 12.4 x 11.5 cm)
Include:
Batteria al litio da 9 V con timer regolabile per la disattivazione, misuratore, asta di montaggio, manuale d'uso
Gauge, mounting rod, operating manual
Gamma di pressione:
Limite di misurazione superiore: 1080 mbar/810 torr; limite di misurazione inferiore: 1 mbar/1 torr
Upper measuring limit:1080mbar/810 torr; Lower measuring limit: 0.1 mbar/0.1 torr
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Include Gamma di pressione Dimensione della confezione
10256993 5.4 x 4.8 x 4.5 in. (13.8 x 12.4 x 11.5 cm) Gauge, mounting rod, operating manual Upper measuring limit:1080mbar/810 torr; Lower measuring limit: 0.1 mbar/0.1 torr Pezzo
10602232 2.5 x 4.5 x 4.5 pollici (6.3 x 11.5 x 11.5 cm) Batteria al litio da 9 V con timer regolabile per la disattivazione, misuratore, asta di montaggio, manuale d'uso Limite di misurazione superiore: 1080 mbar/810 torr; limite di misurazione inferiore: 1 mbar/1 torr Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10256993 Fornitore VACUUBRAND™ N. del fornitore 20683170
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28037
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Includes
Gauge, mounting rod, operating manual
Replace fragile McLeod and dial gauges
I display combinano l'indicazione digitale per la precisione e l'indicazione analogica per la tendenza.
  • Unità selezionabili dall'utente: torr, mbar o hectopascal (hPa)
  • Tutti i modelli possono essere calibrati in conformità a ISO 9000/GLP
  • Con trasduttori capacitivi per la misurazione indipendente dal gas
  • I trasduttori sono in ceramica di allumina con una eccezionale resistenza alla corrosione e un’eccellente stabilità a lungo termine
  • DVR2 funziona con la batteria al litio da 9V inclusa con timer regolabile per la disattivazione ed è adatto per sistemi di vuoto centrali, pompe per vuoto a membrana e aspiratori
  • Dimensioni DVR2: 2.5 L x 4.5 P x 4.5 poll. A (6.5 x 11.5 x 11.5 cm)
  • DCP3000 + VSK3000 Si inserisce in una presa a parete standard da 115V, misura fino a 0.1 torr/mbar/hPa e dispone di un’uscita RS-232
Order Info
Le unità DCP3000 possono essere dotate di teste di misurazione aggiuntive per il controllo di più applicazioni o per aumentare la precisione in atmosfera nell’intervallo 10-3. Contattare il rappresentante Fisher Scientific™ per ricevere informazioni sugli ordini.
Warranty
Un anno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità CE. NRTL
Dimensioni (L x P x A) 5.4 x 4.8 x 4.5 in. (13.8 x 12.4 x 11.5 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Measuring atmospheric pressure
Altezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Altezza (sistema metrico) 11.5 cm
Include Gauge, mounting rod, operating manual
Lunghezza (sistema imperiale) 5.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 13.8 cm
Temperatura di esercizio (sistema metrico) -10°C to +40°C
Larghezza (sistema imperiale) 4.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.4 cm
Tipo di display LCD
Gamma di pressione Upper measuring limit:1080mbar/810 torr; Lower measuring limit: 0.1 mbar/0.1 torr
Product Type Absolute Pressure Vacuum Gauge