Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ ME8C NT Dry Chemistry Diaphragm Pump
VACUUBRAND Chemistry diaphragm pumps have fluoropolymer flowpaths for chemical resistance. Typical service intervals are in excess of 15,000 operating hours.
4490.00€
Specifica
Vuoto max | 52.5 torr (without Gas Ballast) |
---|---|
Cavalli motore | 0.34 hp |
Include | Manual |
Velocità motore | 150 to 1800 rpm |
Modello | ME 8C NT |
Codice del prodotto | Marca | Amperaggio | Frequenza | Tipo di spina | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Amperaggio | Frequenza | Tipo di spina | Tensione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10059592
|
VACUUBRAND™
20734200 |
3 A | 50/60 Hz | CEE | 230 V |
4490.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Beschreibung
- ME 8C pump provides 52 Torr ultimate vacuum, and a free air capacity of 130 lpm @ 60Hz
Spezifikation
52.5 torr (without Gas Ballast) | |
Manual | |
ME 8C NT | |
-10°C to +60°C | |
14.3 kg | |
40°C | |
4/4.6 CFM | |
198.12 mm | |
325.12 mm | |
243.84 mm | |
IP 40 | |
Chemical-Resistant | |
Oil-Free | |
16 psi |
0.34 hp | |
150 to 1800 rpm | |
45 dB(A) | |
31.5 lb. | |
104°F | |
10°C | |
7.7 in. | |
12.79 in. | |
9.56 in. | |
Diaphragm Pump | |
4 | |
50°F | |
1 |