Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ NT Diaphragm Vacuum Pumps: MV2 NT
For a wide variety of non-corrosive and non-evaporative applications. MV-series pumps have an ultimate vacuum of 0.6 Torr.
3545.00€
Specifica
Vuoto max 0.4 torr
Cavalli motore 0.34 hp
Include Manual
Velocità motore Da 1500 a 1800
Dimensioni (L x P x A) 12.7 x 9.4 x 7.7 in. (32.5 x 23.8 x 19.8 cm)
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Amperaggio Requisiti elettrici Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Amperaggio Requisiti elettrici Tipo di spina Prezzo Quantità e disponibilità  
10049592
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
VACUUBRAND™
20738000
5.7 A 230 V 50/60 Hz CEE
3545.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Utilizza la tecnologia del vuoto a membrana per applicazioni totalmente a secco; niente olio da cambiare o controllare.
  • Riduce al minimo i tempi di inattività e i costi di assistenza
  • Esclusivo design che elimina le noiose attività di ricalibrazione della lunghezza della corsa basate su tentativi ripetuti
  • L'accesso indipendente a valvole e diaframmi semplifica gli interventi di assistenza
  • Con testa pompante espressamente progettata per portate elevate al vuoto operativo
Specifica
Specifica
0.4 torr
Manual
12.7 x 9.4 x 7.7 in. (32.5 x 23.8 x 19.8 cm)
MV 2 NT
Da 14 a 140 °F
16.4 kg
40 °C
1.3/1.4 CFM
7.7 in.
12.7 in.
9.4 in.
Diaphragm Pump
4
Non-Corrosive Gases
4
0.34 hp
Da 1500 a 1800
Involucro e copertura testa in lega di alluminio, disco di serraggio del diaframma in lega di alluminio, diaframma/valvola in FPM, tubo di connessione in lega di alluminio, ugello del tubo in PBT, guarnizioni in PVC
45 dBA
36.1 libbre
104°F
10°C
50/60 Hz
19.8 cm
32.5 cm
23.8 cm
IP 40
50°F
Oil-Free
16 psi