Learn More
VACUUBRAND™ Misuratori di vuoto fini VACUUBRAND™ Pirani
Codice prodotto. 10774616 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di display:
LCD
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di display Dimensione della confezione
10774616 LCD Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10774616 Fornitore VACUUBRAND™ N. del fornitore 20683190
Spedizione stimata: 10-11-2026
Includes
Misuratore, asta di montaggio, manuale d'uso
Per sostituire i fragili indicatori a quadrante e McLeod. Gli accurati vacuometri Vacuubrand™ Pirani combinano l'indicazione digitale per la precisione e l'indicazione analogica per l'andamento.
I display combinano l'indicazione digitale per la precisione e l'indicazione analogica per l'andamento.
  • Unità selezionabili dall'utente: torr, mbar o hectopascal (hPa)
  • Tutti i modelli possono essere calibrati in conformità a ISO 9000/GLP
  • Misurano fino a 10-3 torr/mbar/hPa utilizzando il principio di Pirani (conduzione termica); adatti per pompe rotative (a tenuta d'olio) a palette utilizzate nella liofilizzazione e nella distillazione molecolare
  • Collegabili a una presa a parete standard da 115V
Order Info
Le unità DCP3000 possono essere dotate di teste di misurazione aggiuntive per il controllo di più applicazioni o per aumentare la precisione in atmosfera nell’intervallo 10-3. Contattare il rappresentante Fisher Scientific™ per ricevere informazioni sugli ordini.
Warranty
Un anno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 5.4 x 4.8 x 4.5 pollici (13.8 x 12.4 x 11.5 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Intervallo di misurazione del vuoto
Altezza (sistema imperiale) 4.5 pollici
Altezza (sistema metrico) 11.5 cm
Include Misuratore, asta di montaggio, manuale d'uso
Lunghezza (sistema imperiale) 5.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 13.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4.8 in.
Larghezza (sistema metrico) 12.4 cm
Tipo di display LCD
Product Type Misuratore di vuoto fine Pirani