Learn More
BrandTech™ Wide Mouth Square Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
Descrizione
- space saving square design give smaller footprint
Specifica
Capacità | 16.9 oz., 500mL |
Materiale chiusura | LDPE |
Dimensione chiusura | GL 65 |
Tipo di chiusura | Screw Cap |
Diametro (sistema metrico) | 90 x 90 mm |
Altezza (sistema metrico) | 120 mm |
Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
Capacità (sistema imperiale) | 16.9 oz. |
Materiale | HDPE |
Autoclavabile | Not Autoclavable |