Learn More
Branson Ultrasonics™ CPX Series Ultrasonic Cleaning Bath
Codice prodotto. 13423619
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
CPX1800-E
CPX2800-E
CPX3800-E
CPX5800-E
CPX8800-E
Capacità (sistema metrico):
1.9 L
2.8 L
5.7 L
9.5 L
20.8 l (5.5 galloni)
Dimensioni interne (L x P x A):
15 x 14 x 10 cm (6 x 5.5 x 4 in.)
23 x 14 x 10 cm (9.5 x 5.5 x 4 in.)
29 x 15 x 15 cm (11.5 x 6 x 6 in.)
29 x 24 x 15 cm (11.5 x 9.5 x 6 in.)
49.5 x 29 x 15 cm (19.5 x 11.5 x 6 in.)
Tensione:
230/240 V
230/240 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Capacità (sistema metrico) Dimensioni interne (L x P x A) Tensione Dimensione della confezione
13423619 CPX2800-E 2.8 L 23 x 14 x 10 cm (9.5 x 5.5 x 4 in.) 230/240 V Pezzo
13483609 CPX1800-E 1.9 L 15 x 14 x 10 cm (6 x 5.5 x 4 in.) 230/240 V Pezzo
13473619 CPX3800-E 5.7 L 29 x 15 x 15 cm (11.5 x 6 x 6 in.) 230/240 V Pezzo
13403629 CPX5800-E 9.5 L 29 x 24 x 15 cm (11.5 x 9.5 x 6 in.) 230/240 V Pezzo
13433629 CPX8800-E 20.8 l (5.5 galloni) 49.5 x 29 x 15 cm (19.5 x 11.5 x 6 in.) 230/240 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 13423619 Fornitore Branson Ultrasonics™ N. del fornitore CPX952239R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1520.00€
    1015.00€ / pezzi 1
    Risparmia 505.00€
    33% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Outfit your lab with a classic tabletop cleaner, offering high-tech design, solid construction and featuring reliable digital controls with power tracking capabilities.
I bagni a ultrasuoni Bransonic CPX sono caratterizzati da controlli digitali con capacità di inseguimento della potenza, per regolazioni per carichi leggeri o pesanti, controllo alta/bassa potenza, degassamento e modalità di pausa.
  • La frequenza di battuta elimina le onde stazionarie e crea una cavitazione uniforme nella vasca
  • Robusti trasduttori industriali da 40 kHz
  • Timer digitali da 99 min. con funzionamento continuo degli ultrasuoni
  • Con coperchio della vasca con scarico incorporato
  • Corpo in plastica resistente alle sostanze chimiche
Inseguimento della potenza degli ultrasuoni
  • Frequenza della vasca riportata istantaneamente al punto ottimale
  • Il circuito di controllo traccia attivamente la frequenza di funzionamento del bagno
  • Cavitazione senza onde, attività fissa nel bagno anche in caso di variazioni nelle condizioni di carico
Degassamento e condizionamento della soluzione
  • Impostabile fino a 99 minuti
  • I lunghi periodi di degassamento consentono applicazioni che vanno oltre la semplice pulizia, ad esempio la preparazione del campione, che include il degassamento dei liquidi, la miscelazione e l'omogeneizzazione, la dissoluzione dei solidi, la lisi cellulare e la dispersione delle particelle
Controllo di alta/bassa potenza
  • Consente all'utente di ridurre l'ampiezza dell'energia acustica nel bagno: 100% della potenza nella vasca per applicazioni normali, 70% della potenza per applicazioni delicate
  • Consente di evitare danni ai componenti nel bagno durante il processo a ultrasuoni
Modalità di pausa
  • Funzione a basso consumo
  • Al termine del ciclo, e se i tasti non vengono premuti per 15 minuti, l'unità entra in modalità di pausa
  • Il tocco di qualche pulsante sul controller determina la riaccensione dell'unità
  • I controlli sono posizionati sopra e dietro la vasca di pulizia in un pannello di controllo a torre facilmente accessibile e rialzato rispetto la vasca per evitare i danni causati dalle soluzioni di pulizia
Specifica
Display LCD
Materiale Plastica
Temporizzatore 90 min.
Frequenza 40 kHz
Tensione 230/240 V
Capacità (sistema imperiale) 0.75 galloni
Capacità (sistema metrico) 2.8 L
Dimensioni interne (L x P x A) 23 x 14 x 10 cm (9.5 x 5.5 x 4 in.)
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia
Include Coperchio per serbatoio
Modello CPX2800-E
Peso (sistema imperiale) 9 libbre
Peso (sistema metrico) 4.1 kg