Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultrasonic Cleaning Bath Accessory, Perforated Trays
Descrizione
For use with Branson ultrasonic baths
- Accessories for ultrasonic bench-top system
Specifica
Specifica
| Tipo | Perforated Tray |
| Capacità (sistema metrico) | 25 L |
| Capacità (sistema imperiale) | 5.5 gal. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ultrasonic Bath, Model 8800 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Dimensioni (L x P x A) | 44.45 x 24.1 x 15.2 cm |