Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultrasonic Cleaning Bath Accessory, Perforated Trays
Codice prodotto. 10796295
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.27 L
3.4 l
6.8 l
11.4 l
25 L
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Modello 2800
Modello 3800
Modello 5800
Ultrasonic Bath, Model 1800
Ultrasonic Bath, Model 8800
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10796295 2.27 L Ultrasonic Bath, Model 1800 Pezzo
10745735 6.8 l Modello 3800 Pezzo
10644175 3.4 l Modello 2800 Pezzo
10633605 25 L Ultrasonic Bath, Model 8800 Pezzo
10244584 11.4 l Modello 5800 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10796295 Fornitore Branson Ultrasonics™ N. del fornitore 100410160
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with Branson ultrasonic baths
  • Accessories for ultrasonic bench-top system
Specifica
Tipo Perforated Tray
Capacità (sistema metrico) 2.27 L
Capacità (sistema imperiale) 0.5 gal.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ultrasonic Bath, Model 1800
Materiale Stainless Steel
Dimensioni (L x P x A) 15 x 15.2 x 10.7 cm