Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessorio per bagno di pulizia a ultrasuoni Bransonic™, vaschette immergibili in metallo pieno Branson
Descrizione
- Solid tray for ultrasonic cleaners to prevent parts from touching tank bottom, also easily cleans discarded soil from solid tray
- Also ideal for sample preparation
Specifica
Specifica
| Tipo | Vassoio pieno con inserto |
| Profondità (sistema imperiale) | 6 in. |
| Capacità (sistema metrico) | 20.8 l |
| Capacità (sistema imperiale) | 5.5 galloni |
| Profondità (sistema metrico) | 15.24 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bagno a ultrasuoni modello 8800 |
| Include | Maniglia integrata |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 17.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 44.45 cm |
| Materiale | Acciaio inox |
| Vedi altri risultati |