Learn More
Branson Ultrasonics™ Accessorio per bagno di pulizia a ultrasuoni Bransonic™, vaschette immergibili in metallo pieno Branson
Descrizione
- Solid tray for ultrasonic cleaners to prevent parts from touching tank bottom, also easily cleans discarded soil from solid tray
- Also ideal for sample preparation
Specifica
Specifica
| Product Type | Vassoio pieno con inserto |
| Profondità (sistema imperiale) | 3 in. |
| Capacità (sistema metrico) | 2.7 l |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.5 galloni |
| Profondità (sistema metrico) | 7.62 cm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bagno a ultrasuoni modello 1800 |
| Include | Maniglia integrata |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.25 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 10.79 cm |
| Materiale | Acciaio inox |
| Vedi altri risultati |