Learn More
Branson Ultrasonics™ Soundproof Enclosure
Codice prodotto. 10468481
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
31.8 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10468481 31.8 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10468481 Fornitore Branson Ultrasonics™ N. del fornitore 101063275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1730.00€
    1220.00€ / pezzi 1
    Risparmia 510.00€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 11-12-2026
Requires
Adapter 15-335-300 (only with 150 watt Sonifier)
For use with Sonifier™ Cell Disruptors
Minimizes mechanical noise produced by ultrasonic processing.
  • Lowers noise levels by 20-25dBA
  • Sturdy cabinet is lined with waterproof, sound-abating material that is impervious to most solutions and reagents and cleans easily
  • See-through door allows process viewing
  • Opens at top and bottom for easy access with a cup horn or standard probes
Order Info
Interior dimensions: 10.5L x12.75W x 20.75 in. H (26.7 x 32.4 x 52.7cm). Overall dimensions: 12L x 14.5W x 23 in. H (30.5 x 36.8 x 58.4cm). Net Weight: 19.5 lb. (8.8kg).
Specifica
Dimensioni (L x P x A) 12.5 x 18.5 x 28 in. (31.8 x 47 x 71.1 cm)
Altezza (sistema imperiale) 28 in.
Altezza (sistema metrico) 71.1 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 12.5 in.
Lunghezza (sistema metrico) 31.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 18.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 47 cm
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for minimizes mechanical noise levels by 20 to 25dBA produced by ultrasonic processing
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sonifier™ cell disruptor
Product Type Soundproof Enclosure