Learn More
Brady™ Brass Body Padlock
Codice prodotto. 15683527 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza maniglione (sistema metrico):
24.5 mm
32.5 mm
42 mm
N. di perni:
4
5
Dimensione della confezione:
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza maniglione (sistema metrico) N. di perni Dimensione della confezione
15683527 24.5 mm 4 pezzi 6
15693527 32.5 mm 5 pezzi 6
15603537 42 mm 5 pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15683527 Fornitore Brady™ N. del fornitore 805831
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.60€
    56.64€ / pezzi 6
    Risparmia 5.96€
    9% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Corrosion resistant.
  • Contains precision pin tumbler system
Specifikationer
Product Type Brass Padlock
Alternate Part Number BRASS PADLOCK 30 MM HARD ST SHACK 6/PAC
Colore Brass
Materiale Steel
Descrizione Brass Padlocks
Diametro (sistema metrico) maniglione 5 mm
Dimensioni (L x P) 30.00 x 47.00 mm
Altezza (sistema metrico) 47 mm
Altezza maniglione (sistema metrico) 14.5 mm
Material (Shackle) Hardened Steel
N. di perni 4
Quantità 6 Pk.
Larghezza (sistema metrico) 30 mm
Larghezza maniglione (sistema metrico) 24.5 mm
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.